Learn More
3-Ethylcyclopentanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11404387
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Ethylcyclopentanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025100
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11404387
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20432.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10264-55-8 | C7H12O | 112.172 g/mol
3-Ethylcyclopentanone, is used as a chemical reagent, pharmaceutical reagent and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Ethylcyclopentanon, wird als chemisches Reagenz, pharmazeutisches Reagenz und pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10264-55-8
Summenformel C7H12O
Molekulargewicht (g/mol) 112.172
MDL-Nummer MFCD00045445
InChI-Schlüssel XERALSLWOPMNRJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 139121
IUPAC-Name 3-Ethylcyclopentan-1-on
SMILES CCC1CCC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Ethylcyclopentanone
Siedepunkt 171°C
Flammpunkt 31°C (88°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN1224
Synonym 3-ethylcyclopentanone, cyclopentanone, 3-ethyl, 3-ethyl cyclopentanone, cyclopentanone,3-ethyl, acmc-20an48, 3-ethyl-cyclopentan-1-one
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 112.17
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerD12W045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerB20432.03,B20432.14,B20432.06
Chargennummer10207967 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerB20432.03,B20432.14,B20432.06
Chargennummer10221878 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerB20432.03,B20432.14,B20432.06
Chargennummer10166850 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerB20432.03,B20432.14,B20432.06
Chargennummer10172336 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerB20432.03,B20432.14,B20432.06
Name des Produkts
3-Ethylcyclopentanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >