Learn More
3-(Ethoxycarbonyl)benzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 4334-87-6 | C9H11BO4 | 193.99 g/mol
74.45 CHF - 230.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 4334-87-6 |
---|---|
Summenformel | C9H11BO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 193.99 |
MDL-Nummer | MFCD02179444 |
InChI-Schlüssel | REHVCPNQQBDOJJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-ethoxycarbonyl phenylboronic acid, 3-ethoxycarbonylphenyl boronic acid, 3-carbethoxyphenylboronic acid, m-ethoxycarbonylphenylboronic acid, 3-ethoxycarbonyl phenyl boronic acid, ethyl 3-dihydroxyboranyl benzoate, ethyl 3-boronobenzoate, 3-ethoxycarbonylbenzeneboronic acid, 3-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid |
PubChem CID | 3249312 |
IUPAC-Name | [3-(ethoxycarbonyl)phenyl]boronic acid |
SMILES | CCOC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11342479
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26615.03 |
1 g |
74.45 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11352479
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26615.06 |
5 g |
230.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
4334-87-6 | |
193.99 | |
REHVCPNQQBDOJJ-UHFFFAOYSA-N | |
3249312 | |
CCOC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O |
C9H11BO4 | |
MFCD02179444 | |
3-ethoxycarbonyl phenylboronic acid, 3-ethoxycarbonylphenyl boronic acid, 3-carbethoxyphenylboronic acid, m-ethoxycarbonylphenylboronic acid, 3-ethoxycarbonyl phenyl boronic acid, ethyl 3-dihydroxyboranyl benzoate, ethyl 3-boronobenzoate, 3-ethoxycarbonylbenzeneboronic acid, 3-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid | |
[3-(ethoxycarbonyl)phenyl]boronic acid |
Spezifikation
3-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid | |
135°C to 139°C | |
MFCD02179444 | |
REHVCPNQQBDOJJ-UHFFFAOYSA-N | |
[3-(ethoxycarbonyl)phenyl]boronic acid | |
3249312 | |
97% |
4334-87-6 | |
C9H11BO4 | |
3-ethoxycarbonyl phenylboronic acid, 3-ethoxycarbonylphenyl boronic acid, 3-carbethoxyphenylboronic acid, m-ethoxycarbonylphenylboronic acid, 3-ethoxycarbonyl phenyl boronic acid, ethyl 3-dihydroxyboranyl benzoate, ethyl 3-boronobenzoate, 3-ethoxycarbonylbenzeneboronic acid, 3-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid | |
CCOC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O | |
193.99 | |
193.99 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen