Learn More
3-(Difluormethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15487117
Verfügbar ab: 22-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-(Difluormethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487117
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15487117
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H34188.MD
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 368-99-0 | C7H7F2N | 143.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 368-99-0
Summenformel C7H7F2N
Molekulargewicht (g/mol) 143.14
MDL-Nummer MFCD18384830
InChI-Schlüssel IDFPXKDJNDYDKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-difluoromethyl aniline, 3-difluoromethyl benzenamine, 3-difluoromethyl-phenylamine, 3-difluoromethyl benzenamine hcl
PubChem CID 23445119
IUPAC-Name 3-(Difluormethyl)anilin
SMILES NC1=CC=CC(=C1)C(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Difluoromethyl)aniline
Siedepunkt 82°C (4 mmHg)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 143.14
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
3-(Difluormethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >