Learn More
3'-Deoxy-2',3'-didehydrothymidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15288155
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3'-Deoxy-2',3'-didehydrothymidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15288155 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15288155
Marke: Thermo Scientific Acros 454940010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 3056-17-5 | C10H12N2O4 | 224.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3056-17-5
Summenformel C10H12N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 224.22
MDL-Nummer MFCD00132921
InChI-Schlüssel XNKLLVCARDGLGL-HGXVMFPFNA-N
Synonym stavudine, sanilvudine, zerit, 2',3'-didehydro-3'-deoxythymidine, estavudina, stavudinum, zerit xr, zerut xr, stavudinum inn-latin, 2',3'-anhydrothymidine
PubChem CID 18283
ChEBI CHEBI:63581
IUPAC-Name 1-[(2R,5S)-5-(Hydroxymethyl)-2,5-Dihydrofuran-2-yl]-5-Methylpyrimidin-2,4-Dion
SMILES CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)C=C2)C(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Deoxy-2',3'-didehydrothymidine
Schmelzpunkt 162.0°C to 169.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 158929
Formelmasse 224.21
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3'-Deoxy-2',3'-didehydrothymidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
3'-Deoxy-2',3'-didehydrothymidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >