Learn More
3'-Deoxy-2',3'-didehydrothymidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15246058
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
3'-Deoxy-2',3'-didehydrothymidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15246058
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15246058
Marke: Thermo Scientific Acros 454940050
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3056-17-5
Summenformel C10H12N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 224.22
MDL-Nummer MFCD00132921
InChI-Schlüssel XNKLLVCARDGLGL-HGXVMFPFNA-N
Synonym stavudine, sanilvudine, zerit, 2',3'-didehydro-3'-deoxythymidine, estavudina, stavudinum, zerit xr, zerut xr, stavudinum inn-latin, 2',3'-anhydrothymidine
PubChem CID 18283
ChEBI CHEBI:63581
IUPAC-Name 1-[(2R,5S)-5-(Hydroxymethyl)-2,5-Dihydrofuran-2-yl]-5-Methylpyrimidin-2,4-Dion
SMILES CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)C=C2)C(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Deoxy-2',3'-didehydrothymidine
Schmelzpunkt 162.0°C to 169.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 5 g
Merck Index 158929
Formelmasse 224.21
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0340738 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2023 Catalog Number454940050,454940010
ChargennummerA0340738 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2020 Catalog Number454940050,454940010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3'-Deoxy-2',3'-didehydrothymidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
3'-Deoxy-2',3'-didehydrothymidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >