Learn More
Scientific Industries 3-D-Orbitalschüttleraufsatz
Der 3-D-Orbitalschüttleraufsatz für die Modelle Roto-Shake Genie bzw. Enviro-Genie sorgt für schonendes und dennoch gründliches Mischen von Schalen, Kolben, Bechern und offenen Behältern.
342.00 CHF
Spezifikation
Tragkraft (metrisch) 1 kg
Neigungswinkel 5 °
Drehung 360 °
Aufnahmevermögen Schalen, Kolben, Becher und offene Behälter
Produkttyp 3D-Orbitalschüttler-Aufsatz
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10073682
Unterlagen ansehen
Scientific Industries
SI-1150
Roto-Shake Genie
342.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10093752
Unterlagen ansehen
Scientific Industries
SI-1250
Enviro-Genie
342.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Der 3-D Orbital-Schüttler-Aufsatz ermöglicht schonendes und dennoch gründliches Mischen von Schalen, Kolben, Bechern und offenen Behältern.
  • Bewegt sich im 5°-Winkel durch eine 360°-Drehung und liefert eine Kombination aus vertikalen und horizontalen Bewegungen.
  • Ideal für Anwendungen wie Färben/Blockieren von Gel und Blots, Probenwaschen, Polymerharzvorbereitung und vieles mehr
  • Zur Verwendung mit dem Roto-Shake Genie bzw. Enviro-Genie
Spezifikation
Spezifikation
1 kg
360 °
3D-Orbitalschüttler-Aufsatz
1,4 kg
Färben/Blockieren von Gel und Blots, Probenwaschen, Polymerharzvorbereitung und vieles mehr
Je 1
5 °
Schalen, Kolben, Becher und offene Behälter
3 lb.
Schwarz
3D-Orbital-Aufsatz, rutschfeste Matte