Learn More
Scientific Industries 3-D-Orbitalschüttleraufsatz
Der 3-D-Orbitalschüttleraufsatz für die Modelle Roto-Shake Genie bzw. Enviro-Genie sorgt für schonendes und dennoch gründliches Mischen von Schalen, Kolben, Bechern und offenen Behältern.
Marke:  Scientific Industries SI-1150
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10073682
  • 342.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der 3-D Orbital-Schüttler-Aufsatz ermöglicht schonendes und dennoch gründliches Mischen von Schalen, Kolben, Bechern und offenen Behältern.
  • Bewegt sich im 5°-Winkel durch eine 360°-Drehung und liefert eine Kombination aus vertikalen und horizontalen Bewegungen.
  • Ideal für Anwendungen wie Färben/Blockieren von Gel und Blots, Probenwaschen, Polymerharzvorbereitung und vieles mehr
  • Zur Verwendung mit dem Roto-Shake Genie bzw. Enviro-Genie
Spezifikation
Spezifikation
1 kg
360 °
3D-Orbitalschüttler-Aufsatz
1,4 kg
Färben/Blockieren von Gel und Blots, Probenwaschen, Polymerharzvorbereitung und vieles mehr
3D-Orbital-Aufsatz, rutschfeste Matte
5 °
Schalen, Kolben, Becher und offene Behälter
3 lb.
Schwarz
Roto-Shake Genie