Learn More
3-Cyclopropylpropargyl-Diethylacetal 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10473565
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Cyclopropylpropargyl-Diethylacetal 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10473565 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10473565
Marke: Thermo Scientific Acros 391650010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 146195-69-9
Summenformel C10H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 168.24
MDL-Nummer MFCD12912455
InChI-Schlüssel WOSJTIAXBXVXLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyclopropylpropiolaldehyde diethyl acetal, 3,3-diethoxyprop-1-yn-1-yl cyclopropane, 3-cyclopropylpropargyl diethyl acetal, 3-cyclopropylpropargyl aldehyde diethyl acetal
PubChem CID 42580279
IUPAC-Name 3,3-Diethoxyprop-1-inylcyclopropan
SMILES CCOC(C#CC1CC1)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Cyclopropylpropargyl diethyl acetal
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 0.9700g/mL
Siedepunkt 236°C
Flammpunkt 83°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C3H5CCCH(OCH2CH3)2
Brechungsindex 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589nm)
Menge 1 g
Relative Dichte 0.97
Formelmasse 168.24
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Cyclopropylpropargyl diethyl acetal
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
3-Cyclopropylpropargyl-Diethylacetal 97 %, Thermo Scientific™ >