Learn More
3-Cyanopropylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15435435
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Cyanopropylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15435435
50 mL
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
50 mL
Artikelnummer. 15435435
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H58962.AD
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 135579-85-0 | C4H6BrNZn | 213.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Sie wird als Zwischenprodukt in der Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich, von Luft fernhalten. Kühl lagern. Behälter dicht verschlossen in einem trockenen und gut belüfteten Raum aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Cyanopropylzinc bromide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 135579-85-0
Dichte 0.981
Summenformel C4H6BrNZn
Strukturformel N≡C(CH2)3ZnBr
MDL-Nummer MFCD00671975
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym 3-cyanopropylzinc bromide solution, 3-cyanopropylzinc bromide, 4-bromozincio butanenitrile, 3-cyanopropylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-cyanopropylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 3-cyanopropylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel HEHCQTGEYNYOSF-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Zn+]Br.[CH2-]CCC#N
IUPAC-Name Bromzink(1+);Butanenitril
Molekulargewicht (g/mol) 213.38
PubChem CID 4129356
Formelmasse 213.38
Show More Show Less
RUO – Nur für Forschungszwecke
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
3-Cyanopropylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals >