Learn More
3-Chlorpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11405747
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Chlorpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405747
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11405747
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24316.09
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 626-60-8 | C5H4ClN | 113.54 g/mol
3-Chloropyridine is used as a pharmaceutical intermediate. It can be used to produce 3-chloro-pyridine-1-oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Chlorpyridin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es kann zur Herstellung von 3-Chlor-pyridin-1-oxid verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 10 g/l.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-60-8
Summenformel C5H4ClN
Molekulargewicht (g/mol) 113.54
MDL-Nummer MFCD00006375
InChI-Schlüssel PWRBCZZQRRPXAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3-chloro, m-chloropyridine, unii-1m13huc1p4, ccris 1715, chloropyridine, b-chloropyridine, 3-chloro pyridine, 3-chloro-pyridine, 3-chloropyridine, 3-chloranylpyridineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 12287
IUPAC-Name 3-Chlorpyridin
SMILES ClC1=CC=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloropyridine
Dichte 1.205
Siedepunkt 147°C to 149°C
Flammpunkt 53°C (127°F)
Brechungsindex 1.533
Menge 10 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 105744
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 10g/L.
Formelmasse 113.55
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR26J020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2023 Catalog NumberB24316.09,B24316.18
Chargennummer10164488 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24316.09,B24316.18
Chargennummer10190751 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24316.09,B24316.18
ChargennummerH4931A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24316.09,B24316.18
Chargennummer10153168 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24316.09,B24316.18
Name des Produkts
3-Chlorpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >