Learn More
3-Chloropropylamin Hydrochlorid 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10551991
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Chloropropylamin Hydrochlorid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10551991
250 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10551991
Marke: Thermo Scientific Acros 162012500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6276-54-6
Summenformel C3H8ClN·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 130.02
MDL-Nummer MFCD00012913
InChI-Schlüssel IHPRVZKJZGXTBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropylamine hydrochloride, 3-chloropropan-1-amine hydrochloride, 3-chloropropylamine hcl, 1-amino-3-chloropropane hydrochloride, 3-chloro-1-propanamine hydrochloride, 1-propanamine, 3-chloro-, hydrochloride, 3-chloropropylammonium chloride, acmc-1b7ws, chloropropylamine hydrochloride, ksc491e7b
PubChem CID 11469095
IUPAC-Name 3-Chlorpropan-1-amin;hydrochlorid
SMILES C(CN)CCl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloropropylamine hydrochloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 148°C to 150°C
Farbe Beige-gelb bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (Ionised Chloride) (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel Cl(CH2)3NH2·HCl
Menge 250 g
Beilstein 04,148
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble
Formelmasse 130.02
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0460337 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2024 Catalog Number162010500,162012500,162010010,16201-25KG
ChargennummerA0432045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2024 Catalog Number162010500,162012500,16201-100G,162010010,16201-25KG,16201-1KG
ChargennummerA0453082 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2023 Catalog Number162010500,162012500,162010010
ChargennummerA0450774 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number162010500,162012500,162010010
ChargennummerA0400959 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number162010500,162012500,16201-100G,162010010,16201-25KG,16201-1KG
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloropropylamine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
3-Chloropropylamin Hydrochlorid 98 %, Thermo Scientific Chemicals >