Learn More
3-Chlorphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
26.90 CHF - 692.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 108-43-0 |
---|---|
Summenformel | C6H5ClO |
Molekulargewicht (g/mol) | 128.56 |
MDL-Nummer | MFCD00002256 |
InChI-Schlüssel | HORNXRXVQWOLPJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | m-chlorophenol, phenol, 3-chloro, phenol, m-chloro, 3-hydroxychlorobenzene, m-chlorophenic acid, meta-chlorophenol, unii-z2z7m2ftad, 3-chloro-1-hydroxybenzene, 3-chloro-phenol, ccris 641 |
PubChem CID | 7933 |
ChEBI | CHEBI:38855 |
IUPAC-Name | 3-Chlorphenol |
SMILES | OC1=CC=CC(Cl)=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10353562
|
Thermo Scientific Acros
109810050 |
5 g | Glasflasche |
26.90 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10675332
|
Thermo Scientific Acros
109810250 |
25 g | Glasflasche |
34.75 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10580181
|
Thermo Scientific Acros
109811000 |
100 g | Glasflasche |
92.35 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13418308
|
Thermo Scientific Acros
109810010 |
1 kg | Glasflasche |
692.00 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
108-43-0 | |
128.56 | |
HORNXRXVQWOLPJ-UHFFFAOYSA-N | |
7933 | |
3-Chlorphenol |
C6H5ClO | |
MFCD00002256 | |
m-chlorophenol, phenol, 3-chloro, phenol, m-chloro, 3-hydroxychlorobenzene, m-chlorophenic acid, meta-chlorophenol, unii-z2z7m2ftad, 3-chloro-1-hydroxybenzene, 3-chloro-phenol, ccris 641 | |
CHEBI:38855 | |
OC1=CC=CC(Cl)=C1 |
Spezifikation
3-Chlorophenol | |
108-43-0 | |
100.0 | |
Braun bis gelb | |
214.0°C | |
Echt | |
C6H5ClO | |
1.5650 to 1.5670 | |
06,185 | |
1.218 | |
Solubility in water: 27.7g/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and aq. alkali | |
OC1=CC=CC(Cl)=C1 | |
128.56 | |
CHEBI:38855 | |
128.56 | |
Flüssig nach dem Schmelzen |
99% | |
98.5 | |
33.0°C to 35.0°C | |
1.2180g/mL | |
97°C | |
99% | |
ClC6H4OH | |
MFCD00002256 | |
15,2157 | |
m-chlorophenol, phenol, 3-chloro, phenol, m-chloro, 3-hydroxychlorobenzene, m-chlorophenic acid, meta-chlorophenol, unii-z2z7m2ftad, 3-chloro-1-hydroxybenzene, 3-chloro-phenol, ccris 641 | |
HORNXRXVQWOLPJ-UHFFFAOYSA-N | |
3-Chlorphenol | |
7933 | |
11.55 Pas (25°C) | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Seife und Wasser waschen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 203-582-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse SK2450000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 3-Chlorophenol
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.