Learn More
3-Chlor-6-Iodpyridazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Reacant in Suzuki-Miyaura coupling reaction. Reactant in the synthesis of 6-Chloropyridazine-3-carbonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reaktant in Suzuki-Miyaura-Kupplungsreaktion. Reaktant bei der Synthese von 6-Chlorpyridazin-3-Carbonitril.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Vor starken Oxidationsmitteln, Säuren und Hitze schützen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-6-iodopyridazine |
Schmelzpunkt | 110°C to 120°C |
Menge | 5 g |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 240.43 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Fest |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
W08J016 | Analysenzertifikat | 21/09/2023 | H63879.03,H63879.06 |
X18E065 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | H63879.03,H63879.06 |
Z20C028 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | H63879.03,H63879.06 |
N12C041 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | H63879.03,H63879.06 |
T27E059 | Analysenzertifikat | 06/12/2021 | H63879.03,H63879.06 |