Learn More
3-Chlor-4-Cyanobenzolboronsäure, 96%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15488098
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Chlor-4-Cyanobenzolboronsäure, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488098
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15488098
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61543.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1008415-02-8
Summenformel C7H5BClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.382
InChI-Schlüssel QCJTUOIMDNJEHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-cyanophenyl boronic acid, boronic acid, b-3-chloro-4-cyanophenyl, acmc-2097sr, 3-chloro-4-cyanophenyl boronicacid
PubChem CID 46738932
IUPAC-Name (3-Chlor-4-cyanphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)C#N)Cl)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-cyanobenzeneboronic acid
Menge 1 g
Formelmasse 164.93
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ18E053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberH61543.MD,H61543.03
ChargennummerR11E011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH61543.MD,H61543.03
ChargennummerZ18E053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH61543.MD,H61543.03
Name des Produkts
3-Chlor-4-Cyanobenzolboronsäure, 96%, Thermo Scientific Chemicals >