Learn More
3-Chlor-1,2-benzisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10523052
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Chlor-1,2-benzisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10523052
250 mg, Bernsteinfarbene Glasflasche, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10523052
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO00450CB
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 16263-52-8
Summenformel C7H4ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 153.565
MDL-Nummer MFCD03407314
InChI-Schlüssel INWUFXPCLZRSBH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2779780
IUPAC-Name 3-Chlor-1,2-benzoxazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=NO2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-chloro-1, 2-benzisoxazole
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 3-chloro-1,2-benzisoxazole, 3-chlorobenzo d isoxazole, 1,2-benzisoxazole,3-chloro, 3-chloro-1,2-benzoisoxazole, 3-chloro-1,2-benzisooxazole, 3-chloranyl-1,2-benzoxazole, 3-chlorobenzisoxazole, pubchem8716, zlchem 1012, 1,2-benzisoxazole, 3-chloro
Formelmasse 153.57
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-Chlor-1,2-benzisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™ >