Learn More
3-Bromthiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11487896
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Bromthiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11487896
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11487896
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14022.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 872-31-1 | C4H3BrS | 163.03 g/mol
3-Bromothiophene is used in the preparation of derivatives such as thienylenic alpha, μ-diformyl-alpha-oligothiophenes and 3-lithiothiophene. It is also used in the synthesis of 3-lithiothiophene by reacting with n-butyllithium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Bromothiophen wird bei der Herstellung von Derivaten wie Alpha-Thienylen, µ-diformyl-alpha-oligothiophen und 3-lithiothiophen verwendet. Wird auch bei der Synthese von 3-Lithiothiophen durch Reaktion mit n-Butyllithium verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 872-31-1
Summenformel C4H3BrS
Molekulargewicht (g/mol) 163.03
MDL-Nummer MFCD00005464
InChI-Schlüssel XCMISAPCWHTVNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thienyl bromide, thiophene, 3-bromo, 3-bromo thiophene, beta-bromothiophene, .beta.-bromothiophene, 3-bromo-thiophene, bromothiophene 3-, 3-bromothiphene, 3-bromthiophene, pubchem5306Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 13383
IUPAC-Name 3-Bromthiophen
SMILES BrC1=CSC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Bromothiophene
Dichte 1.722
Siedepunkt 157°C to 158°C
Flammpunkt 63°C (145°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.591
Menge 10 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 105338
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 163.04
Reinheit (%) 97%
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10214061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2024 Catalog NumberA14022.30,A14022.09,A14022.18
Chargennummer10243704 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog NumberA14022.30,A14022.09,A14022.18
Chargennummer10206856 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14022.30,A14022.09,A14022.18
Chargennummer10115370 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14022.30,A14022.09,A14022.18
Chargennummer10138969 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14022.30,A14022.09,A14022.18
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
3-Bromthiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >