Learn More
3-Bromthiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11407906
250 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
CAS: 872-31-1 | C4H3BrS | 163.03 g/mol
3-Bromothiophene is used in the preparation of derivatives such as thienylenic alpha, μ-diformyl-alpha-oligothiophenes and 3-lithiothiophene. It is also used in the synthesis of 3-lithiothiophene by reacting with n-butyllithium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Bromothiophen wird bei der Herstellung von Derivaten wie Alpha-Thienylen, µ-diformyl-alpha-oligothiophen und 3-lithiothiophen verwendet. Wird auch bei der Synthese von 3-Lithiothiophen durch Reaktion mit n-Butyllithium verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 872-31-1
Summenformel C4H3BrS
Molekulargewicht (g/mol) 163.03
MDL-Nummer MFCD00005464
InChI-Schlüssel XCMISAPCWHTVNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thienyl bromide, thiophene, 3-bromo, 3-bromo thiophene, beta-bromothiophene, .beta.-bromothiophene, 3-bromo-thiophene, bromothiophene 3-, 3-bromothiphene, 3-bromthiophene, pubchem5306
PubChem CID 13383
IUPAC-Name 3-Bromthiophen
SMILES BrC1=CSC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromothiophene
Dichte 1.722
Siedepunkt 157°C to 158°C
Flammpunkt 63°C (145°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.591
Menge 250 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 105338
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 163.04
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
3-Bromthiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >