Learn More
3-Brompyridin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11495333
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Brompyridin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020813
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11495333
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12894.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 626-55-1 | C5H4BrN | 158.00 g/mol
3-Bromopyridine undergoes lithiation with LDA at low temperatures in the 4-position: Heterocycles, involved in formation of the Grignard by Mg exchange with i-PrMgCl and in transmetallation of the lithiated derivative with zinc chloride followed by treatment with an electrophile as a route to 4-substituted 3-bromopyridines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Brompyridin wird mit LDA bei niedrigen Temperaturen in der 4-Position lithiiert: Heterocyclen, beteiligt an der Bildung von Grignard durch Mg-Austausch mit i-PrMgCl und an der Transmetallisierung des lithiierten Derivats mit Zinkchlorid, gefolgt von der Reaktion mit einem Elektrophil, als Weg zu 4-substituierten 3-Brompyridinen.
Löslichkeit
Wasserlöslich (31 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Nicht kompatibel mit starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-55-1
Summenformel C5H4BrN
Molekulargewicht (g/mol) 158.00
MDL-Nummer MFCD00006373
InChI-Schlüssel NYPYPOZNGOXYSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridyl bromide, pyridine, 3-bromo, 3-bromo pyridine, 3-bromo-pyridine, 5-bromopyridine, unii-xmn8h2xe9h, 5-bromo pyridine, xmn8h2xe9h, 3-pyridylbromide, 3-bromopryidine
PubChem CID 12286
ChEBI CHEBI:51575
IUPAC-Name 3-Brompyridin
SMILES BrC1=CC=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromopyridine
Schmelzpunkt -27°C
Dichte 1.617
Siedepunkt 172°C to 174°C
Flammpunkt 72°C (181°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.57
Menge 25 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 105880
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (31g/L at 20°C).
Formelmasse 158
Reinheit (%) ≥98%
Name des Produkts
3-Brompyridin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >