Learn More
3-Brompropylaminhydrobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
3-Bromopropylamine hydrobromide is used as pharmaceutical raw materials and intermediates. Homotaurine is synthesized from 3-bromopropylamine hydrobromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Brompropylaminhydrobromid wird als pharmazeutische Rohstoffe und Zwischenprodukte verwendet. Homotaurin wird aus 3-Brompropylaminhydrobromid synthetisiert.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml).
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit lagern.
3-Brompropylaminhydrobromid wird als pharmazeutische Rohstoffe und Zwischenprodukte verwendet. Homotaurin wird aus 3-Brompropylaminhydrobromid synthetisiert.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml).
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Bromopropylamine hydrobromide |
Schmelzpunkt | 172°C to 174°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 3906418 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (50mg/ml). |
Formelmasse | 218.93 |
Reinheit (%) | 98% |
Name des Produkts
3-Brompropylaminhydrobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur