Learn More
3-Bromopropylaminhydrobromid 98  %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10080700
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Bromopropylaminhydrobromid 98  %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10080700 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10080700
Marke: Thermo Scientific Acros 107380250
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 5003-71-4 | C3H8BrN·HBr | 218.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5003-71-4
Summenformel C3H8BrN·HBr
Molekulargewicht (g/mol) 218.93
MDL-Nummer MFCD00012912
InChI-Schlüssel PQIYSSSTRHVOBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromopropylamine hydrobromide, 3-bromopropan-1-amine hydrobromide, 3-aminopropyl bromide hydrobromide, 1-propanamine, 3-bromo-, hydrobromide, 3-bromopropylammonium bromide, 3-bromopropanamine hydrobromide, 1-amino-3-bromopropane hydrobromide, 3-bromo-1-propanamine, hydrobromide, 3-brominepropylaminehydrobromide, 3-bromopropylamine, hydrobromide
PubChem CID 78701
IUPAC-Name 3-Brompropan-1-amin;Hydrobromid
SMILES C(CN)CBr.Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromopropylamine hydrobromide
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 171.0°C to 175.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Br(CH2)3NH2·HBr
Menge 25 g
Beilstein 04, 149
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 218.93
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0454412 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number107380250,107381000
ChargennummerA0421585 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number107380250,107381000
ChargennummerA0454412 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number107380250,107381000
ChargennummerA0401403 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number107380250,107381000
ChargennummerA0404244 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number107380250,107381000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromopropylamine hydrobromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
3-Bromopropylaminhydrobromid 98  %, Thermo Scientific Chemicals >