Learn More
3­Brompropionsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10023900
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3­Brompropionsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10023900 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Kunststoffflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10023900
Marke: Thermo Scientific Acros 325771000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 590-92-1 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 590-92-1
Summenformel C3H5BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 152.98
MDL-Nummer MFCD00002763
InChI-Schlüssel DHXNZYCXMFBMHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromopropionic acid, propanoic acid, 3-bromo, beta-bromopropionic acid, propionic acid, 3-bromo, 2-carboxyethyl bromide, beta-bromopropanoic acid, unii-wfz7csr69r, beta-propionic acid, 3-bromo-propionic acid, wfz7csr69rMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11553
IUPAC-Name 3-Brompropansäure
SMILES OC(=O)CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromopropionic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 57°C to 63°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 140°C to 142°C (45.0 mmHg)
Flammpunkt 65°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel BrCH2CH2CO2H
Menge 100 g
Beilstein 02, 256
Merck Index 15, 1444
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chcl3 and benzene
Formelmasse 152.98
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0473024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/05/2025 Catalog Number325775000,325770100,325771000
ChargennummerA0466372 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number325775000,325770100,325771000
ChargennummerA0466088 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number325775000,325770100,325771000
ChargennummerA0435040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2024 Catalog Number325775000,325770100,325771000
ChargennummerA0395167 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number325775000,325770100,325771000
Name des Produkts
3­Brompropionsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >