Learn More
3-(Brommethyl)pyridinhydrobromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10306374
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-(Brommethyl)pyridinhydrobromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10306374 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10306374
Marke: Thermo Scientific Acros 397140010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 4916-55-6 | C6H6BrN·HBr | 252.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4916-55-6
Summenformel C6H6BrN·HBr
Molekulargewicht (g/mol) 252.93
MDL-Nummer MFCD01321314
InChI-Schlüssel FNHPUOJKUXFUKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromomethyl pyridine hydrobromide, 3-picolyl bromide hydrobromide, 3-bromomethylpyridine hydrobromide, 3-bromomethyl-pyridine hydrobromide, pyridine, 3-bromomethyl-, hydrobromide, pubchem17664, acmc-209kf1, 3-brommethyl pyridine-hbr, 3-bromomethyl pyridine, bromide, 3-bromomethyl pyridinehydrobromide
PubChem CID 12707037
IUPAC-Name 3-(Brommethyl)-pyridin;Hydrobromid
SMILES C1=CC(=CN=C1)CBr.Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
Schmelzpunkt 150.0°C to 155.0°C
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 252.93
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0465122 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/08/2024 Artikelnummer397140050,397140010
ChargennummerA0456674 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2023 Artikelnummer397140050,397140010
ChargennummerA0441043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/04/2022 Artikelnummer397140050,397140010
ChargennummerA0350737 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2022 Artikelnummer397140050,397140010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
3-(Brommethyl)pyridinhydrobromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >