Learn More
3-Bromcyclohexen, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1521-51-3 | C6H9Br | 161.04 g/mol
70.15 CHF - 1140.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1521-51-3 |
---|---|
Summenformel | C6H9Br |
Molekulargewicht (g/mol) | 161.04 |
MDL-Nummer | MFCD00013775 |
InChI-Schlüssel | AJKDUJRRWLQXHM-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-bromocyclohex-1-ene, cyclohexene, 3-bromo, 1-bromo-2-cyclohexene, 3-bromo-1-cyclohexene, 1,2,3,4-tetrahydrobromobenzene, 3-bromo-cyclohexene, 2-cyclohexenyl bromide, 2-cyclohexen-1-yl bromide, 3-bromo cyclohexene, 3-bromanylcyclohexene |
PubChem CID | 137057 |
IUPAC-Name | 3-Bromzyclohexen |
SMILES | C1CC=CC(C1)Br |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10326741
|
Thermo Scientific Acros
335120100 |
10 mL | Glasflasche |
70.15 CHF
10 Milliliter |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10029540
|
Thermo Scientific Acros
335120500 |
50 mL | Glasflasche |
207.03 CHF
50 Milliliter |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10627164
|
Thermo Scientific Acros
335122500 |
250 mL | Glasflasche |
1140.00 CHF
250 Milliliter |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1521-51-3 | |
161.04 | |
AJKDUJRRWLQXHM-UHFFFAOYSA-N | |
137057 | |
C1CC=CC(C1)Br |
C6H9Br | |
MFCD00013775 | |
3-bromocyclohex-1-ene, cyclohexene, 3-bromo, 1-bromo-2-cyclohexene, 3-bromo-1-cyclohexene, 1,2,3,4-tetrahydrobromobenzene, 3-bromo-cyclohexene, 2-cyclohexenyl bromide, 2-cyclohexen-1-yl bromide, 3-bromo cyclohexene, 3-bromanylcyclohexene | |
3-Bromzyclohexen |
Spezifikation
3-Bromocyclohexene | |
94.0 | |
Weiß | |
64.0°C to 65.0°C (15.0 mmHg) | |
Echt | |
C6H9Br | |
MFCD00013775 | |
3-bromocyclohex-1-ene, cyclohexene, 3-bromo, 1-bromo-2-cyclohexene, 3-bromo-1-cyclohexene, 1,2,3,4-tetrahydrobromobenzene, 3-bromo-cyclohexene, 2-cyclohexenyl bromide, 2-cyclohexen-1-yl bromide, 3-bromo cyclohexene, 3-bromanylcyclohexene | |
C1CC=CC(C1)Br | |
161.04 | |
161.04 | |
Fest |
1521-51-3 | |
100.0 | |
1.3800g/mL | |
54°C | |
94% min. (GC) | |
1.5280 to 1.5320 | |
1.38 | |
AJKDUJRRWLQXHM-UHFFFAOYSA-N | |
3-Bromzyclohexen | |
137057 | |
95% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Verursacht Hautreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
GHS-P-Hinweis
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
Recommended Storage : Kann beim Altern dunkler werden
- 3-Bromocyclohexene
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.