Learn More
3-Bromchlorbenzol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 108-37-2 | C6H4BrCl | 191.45 g/mol
28.94 CHF - 77.99 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 108-37-2 |
---|---|
Summenformel | C6H4BrCl |
Molekulargewicht (g/mol) | 191.45 |
MDL-Nummer | MFCD00000568 |
InChI-Schlüssel | JRGGUPZKKTVKOV-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-bromochlorobenzene, m-bromochlorobenzene, 3-chlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3-chloro, m-chlorobromobenzene, 1-chloro-3-bromobenzene, 3-chlorophenyl bromide, m-chlorophenyl bromide, m-bromophenyl chloride, 3-bromo-1-chlorobenzene |
PubChem CID | 7928 |
IUPAC-Name | 1-Brom-3-Chlorbenzol |
SMILES | ClC1=CC=CC(Br)=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10766561
|
Thermo Scientific Acros
154200250 |
25 mL | Glasflasche |
28.94 CHF
25 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10225580
|
Thermo Scientific Acros
154201000 |
100 mL | Glasflasche |
77.99 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
108-37-2 | |
191.45 | |
JRGGUPZKKTVKOV-UHFFFAOYSA-N | |
7928 | |
ClC1=CC=CC(Br)=C1 |
C6H4BrCl | |
MFCD00000568 | |
3-bromochlorobenzene, m-bromochlorobenzene, 3-chlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3-chloro, m-chlorobromobenzene, 1-chloro-3-bromobenzene, 3-chlorophenyl bromide, m-chlorophenyl bromide, m-bromophenyl chloride, 3-bromo-1-chlorobenzene | |
1-Brom-3-Chlorbenzol |
Spezifikation
3-Bromochlorobenzene | |
99% | |
98.5 | |
100.0 | |
195.0°C to 197.0°C | |
Flüssig | |
98.5% min. (GC) | |
C6H4BrCl | |
MFCD00000568 | |
3-bromochlorobenzene, m-bromochlorobenzene, 3-chlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3-chloro, m-chlorobromobenzene, 1-chloro-3-bromobenzene, 3-chlorophenyl bromide, m-chlorophenyl bromide, m-bromophenyl chloride, 3-bromo-1-chlorobenzene | |
JRGGUPZKKTVKOV-UHFFFAOYSA-N | |
1-Brom-3-Chlorbenzol | |
7928 | |
99% |
-21.5°C | |
108-37-2 | |
Farblos bis hellgelb | |
1.6300g/mL | |
Echt | |
1.5760 to 1.5780 | |
1.63 | |
BrC6H4Cl | |
05, 209 | |
Solubility in water: insoluble | |
ClC1=CC=CC(Br)=C1 | |
191.45 | |
191.45 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
BEI
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 203-575-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse CY9005000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 3-Bromochlorobenzene
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.