missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
3-Bromo-7-nitroindazole, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18025872
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

3-Bromo-7-nitroindazole, Tocris Bioscience™

Artikelnummer. 18025872
50 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18025872

Marke: Tocris Bioscience 0735/50

Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Selective nNOS inhibitor

Potent inhibitor of rat cerebellar nitric oxide synthase; more potent than 7-nitroindazole (Cat. No. 0602).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 74209-34-0
Summenformel C7H4BrN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 242.03
MDL-Nummer MFCD00159910
InChI-Schlüssel NFSTZPMYAZRZPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-7-nitroindazole, 3-bromo-7-nitro-1h-indazole, 1h-indazole,3-bromo-7-nitro, brni, 3-bromo-7ni, 3-br-7-nitroindazole, tocris-0735, lopac-b-2050, d0u6zt, d0x5qjMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1649
IUPAC-Name 3-Brom-7-Nitro-2H-Indazol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC2=C(Br)NN=C12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Bromo-7-nitroindazole
Menge 50 mg
Formelmasse 242.03
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
3-Bromo-7-nitroindazole, Tocris Bioscience™ >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt