Learn More
3-Brom-5-Chlor-1,2,4-Thiadiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10407762
Verfügbar ab: 23-10-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Brom-5-Chlor-1,2,4-Thiadiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10407762 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 g, Glasflasche, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. 10407762
Marke: Thermo Scientific Acros 297910100
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-chloro-1, 2, 4-thiadiazole
CAS 37159-60-7
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 24.0°C to 25.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 192.0°C to 194.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C2BrClN2S
Brechungsindex 1.5965 to 1.5985 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD00799287
Menge 10 g
Synonym 3-bromo-5-chloro-1,2,4 thiadiazole, 1,2,4-thiadiazole, 3-bromo-5-chloro, 3-bromo-5-chloro-1,2,4 thiadiazol, 1,2,4-thiadiazole,3-bromo-5-chloro
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble in water
InChI-Schlüssel CXUWGEWQRCXJDC-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=NC(Br)=NS1
IUPAC-Name 3-bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
Molekulargewicht (g/mol) 199.45
PubChem CID 2725053
Formelmasse 199.46
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0442922 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/12/2024 Catalog Number297910100
ChargennummerA0400624 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number297910100
ChargennummerA0407763 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number297910100
ChargennummerA0414417 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number297910100
ChargennummerA0442922 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/06/2022 Catalog Number297910100
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-Brom-5-Chlor-1,2,4-Thiadiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >