Learn More
3-Bromo-1-trimethylsilyl-1-propyn,98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 38002-45-8 | C6H11BrSi | 191.143 g/mol
120.00 CHF - 420.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 38002-45-8 |
---|---|
Summenformel | C6H11BrSi |
Molekulargewicht (g/mol) | 191.143 |
MDL-Nummer | MFCD00134460 |
InChI-Schlüssel | GAPRPFRDVCCCHR-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-bromo-1-trimethylsilyl-1-propyne, 3-bromoprop-1-yn-1-yl trimethylsilane, 3-bromo-1-propynyl trimethylsilane, 3-trimethylsilyl propargyl bromide, 3-bromoprop-1-ynyl trimethyl silane, silane, 3-bromo-1-propynyl trimethyl, 3-bromoprop-1-yn-1-yl trimethyl silane, acmc-1cthe, ksc496i3r |
PubChem CID | 642589 |
IUPAC-Name | 3-Bromprop-1-ynyl(trimethyl)silan |
SMILES | C[Si](C)(C)C#CCBr |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15430278
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53451.06 |
5 g |
120.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15440278
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53451.14 |
25 g |
420.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
3-Bromo-1-trimethylsilyl-1-propyne is used in the preparation of tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid derivatives. It acts as a propargylating agent and used for the alkylation of dianion of beta-keto esters at gamma-carbon. It plays an important role in the synthesis of allenic alcohols and terminal conjugated enynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen3-Bromo-1-Trimethylsilyl-1 -propyne wird bei der Herstellung von Tetrahydroisochinolin-3-Carboxylsäure-Derivaten verwendet. Es dient als Propargylazierungsmittel und wird für die Alkylierung von Dianion von Beta-Keto-Estern bei Gamma-Kohlenstoff verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Synthese von allenischen Alkoholen und endständigen konjugierten Enynen.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
38002-45-8 | |
191.143 | |
GAPRPFRDVCCCHR-UHFFFAOYSA-N | |
642589 | |
C[Si](C)(C)C#CCBr |
C6H11BrSi | |
MFCD00134460 | |
3-bromo-1-trimethylsilyl-1-propyne, 3-bromoprop-1-yn-1-yl trimethylsilane, 3-bromo-1-propynyl trimethylsilane, 3-trimethylsilyl propargyl bromide, 3-bromoprop-1-ynyl trimethyl silane, silane, 3-bromo-1-propynyl trimethyl, 3-bromoprop-1-yn-1-yl trimethyl silane, acmc-1cthe, ksc496i3r | |
3-Bromprop-1-ynyl(trimethyl)silan |
Spezifikation
44°C to 45°C (2mmHg) | |
38002-45-8 | |
BrCH2C≡CSi(CH3)3 | |
2037650 | |
3-bromo-1-trimethylsilyl-1-propyne, 3-bromoprop-1-yn-1-yl trimethylsilane, 3-bromo-1-propynyl trimethylsilane, 3-trimethylsilyl propargyl bromide, 3-bromoprop-1-ynyl trimethyl silane, silane, 3-bromo-1-propynyl trimethyl, 3-bromoprop-1-yn-1-yl trimethyl silane, acmc-1cthe, ksc496i3r | |
GAPRPFRDVCCCHR-UHFFFAOYSA-N | |
3-Bromprop-1-ynyl(trimethyl)silan | |
642589 | |
98% | |
1.17 |
3-Bromo-1-trimethylsilyl-1-propyne | |
C6H11BrSi | |
MFCD00134460 | |
63°C (145°F) | |
Immiscible with water. | |
C[Si](C)(C)C#CCBr | |
191.143 | |
191.14 | |
1.483 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335-H227
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Brennbare Flüssigkeit.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
Gehäuse H227-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen