Learn More
3-Benzyloxybenzoylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11355419
3-Benzyloxybenzoylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355419
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 11355419
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50410.MD
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 61535-46-4 | C14H11ClO2 | 246.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Reagent zur Vorbereitung von Dihydrochinolinonen und Tetrahydrochinazolinonen als potente Kinesin-Spindelproteininhibitoren und potenzielle Antitumormittel, Vorbereitung von Carbamatderivaten als Fettsäure-Hydrolasehemmer.
Löslichkeit
Reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61535-46-4
Summenformel C14H11ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 246.69
MDL-Nummer MFCD02258040
InChI-Schlüssel HPVUGOBQRQUWMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzyloxy benzoyl chloride, 3-benzyloxybenzoyl chloride, 3-benzyloxy-benzoyl chloride, 3-benzyl-oxy benzoyl chloride, 3-phenylmethoxy benzoyl chloride, acmc-20ah7b, 3-benzyloxyl-benzoyl chloride, 3-benzyloxy-benzoic acid choride, benzoyl chloride, 3-phenylmethoxyMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 4995375
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Benzyloxybenzoyl chloride
Schmelzpunkt 40°C to 42°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC(=C2)C(=O)Cl
IUPAC-Name 3-Phenylmethoxybenzoylchlorid
Formelmasse 246.7
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10154179 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH50410.MD,H50410.03
ChargennummerYT090609 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH50410.MD,H50410.03
ChargennummerC28S067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH50410.MD,H50410.03
Chargennummer10154178 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH50410.MD,H50410.03
ChargennummerK16Q027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH50410.MD,H50410.03
Name des Produkts
3-Benzyloxybenzoylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >