Learn More
3-Azido-1-propylamin, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15417029
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Azido-1-propylamin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417029
100 mg
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Artikelnummer. 15417029
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J65668.MC
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Azido-haltiges Reagenz mit Carbonyl- und Carboxylreaktivität
Azido-containing reagent with carbonyl and carboxyl reactivity3-Azido-1-propylamine is used in the preparation of perylenedimides derivative by reacting with 1,6,7,12-tetrachloroperylene-3,4:9,10-tetracarboxyanhydride, which is used in click chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Azidohaltiges Reagenz mit Carbonyl und Carboxylreaktivität3-Azido-1-Propylamin wird bei der Herstellung von Perylendimidderivaten durch Reaktion mit 1,6,7,12-Tetrachlorperylen-3,4:9,10-Tetracarboxyanhydrid, das in der Klick-Chemie verwendet wird, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, DMF, DCM, Chloroform, THF und Wasser, mischbar mit Dimethylsulfoxid, Dimethylformamid, Dichlormethan, Tetrahydrofuran, Chloroform und Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88192-19-2
Summenformel C3H8N4
Molekulargewicht (g/mol) 100.125
MDL-Nummer MFCD11046568
InChI-Schlüssel OYBOVXXFJYJYPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-azidopropylamine, 3-azido-1-propanamine, 1-propanamine, 3-azido, 3-azido-propylamine, 1-azido-3-aminopropane, 1-amino-3-azidopropane, 3-aminopropyl azide, 3-azido-1-propylamine, 3-azidopropyl-1-amine
PubChem CID 150110
IUPAC-Name 3-Azidopropan-1-amin
SMILES C(CN)CN=[N+]=[N-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Azido-1-propylamine
Farbe Gelb
Flammpunkt 60°C (140°F)
Strukturformel N3CH2CH2CH2NH2
Menge 100 mg
UN-Nummer UN1993
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,DMF,DCM,chloroform,THF,and water;Miscible with dimethylsulfoxide,dimethyl formamide,dichloromethane,tetrahydrofuran,chloroform and water.
Formelmasse 100.12
Physikalische Form Flüssigkeit
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ07L038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberJ65668.03,J65668.MC
ChargennummerR07L009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberJ65668.03,J65668.MC
ChargennummerP19L022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2025 Catalog NumberJ65668.03,J65668.MC
ChargennummerN21L031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2025 Catalog NumberJ65668.03,J65668.MC
ChargennummerM13L045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/01/2025 Catalog NumberJ65668.03,J65668.MC
Name des Produkts
3-Azido-1-propylamin, Thermo Scientific Chemicals >