Learn More
3-Aminothieno[2,3-b]pyridin-2-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10673023
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Aminothieno[2,3-b]pyridin-2-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10673023
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10673023
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO00759DA
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 58327-75-6
Summenformel C8H6N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 194.208
MDL-Nummer MFCD03783349
InChI-Schlüssel HGKGNTBBCCWIRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminothieno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid, 3-aminothieno 2,3-b pyridine-2-carboxylicacid, maybridge4_002771, 3-amino-2-carboxythieno 2,3-b pyridine, 3-aminothiopheno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid, thieno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid, 3-amino, thieno 2,3-b pyridine-2-carboxylicacid, 3-aminoMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 323535
IUPAC-Name 3-Aminothieno[2,3-b]pyridin-2-carbonsäure
SMILES C1=CC2=C(N=C1)SC(=C2N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminothieno[2, 3-b]pyridine-2-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 194.21
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-Aminothieno[2,3-b]pyridin-2-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™ >