Learn More
3-Aminotetrahydro-1H-1-Lambda∼6∼-Thiophen-1,1-Dionehydrochlorid, Tech., Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10739183
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Aminotetrahydro-1H-1-Lambda∼6∼-Thiophen-1,1-Dionehydrochlorid, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10739183
250 mg, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10739183
Marke: Thermo Scientific Maybridge RJC02399CB
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 51642-03-6
Summenformel C4H10ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 171.64
MDL-Nummer MFCD00456584
InChI-Schlüssel MGZQMSFXPSKBDY-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-aminotetrahydrothiophene 1,1-dioxide hydrochloride, 1,1-dioxidotetrahydrothien-3-ylamine hydrochloride, tetrahydro-3-thiophenamine 1,1-dioxide hydrochloride, 1,1-dioxo-tetrahydrothiophen-3-ylamine, hcl, 3-amino-1??-thiolane-1,1-dione hydrochloride, 1,1-dioxidotetrahydro-3-thienyl amine hydrochloride, 3-aminotetrahydrothiopene 1,1-dioxide hydrochloride, tetrahydrothiophen-3-amine 1,1-dioxide hydrochloride, 3-thiophenamine, tetrahydro-, 1,1-dioxide, hydrochloride, 1,1-dioxothiolan-3-amine hydrochloride
PubChem CID 2795201
SMILES [H+].[Cl-].NC1CCS(=O)(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminotetrahydrothiopene 1, 1-dioxide hydrochloride
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
IUPAC-Name Wasserstoff-3-amino-1λ⁶-thiolan-1,1-dionchlorid
Formelmasse 171.65
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-Aminotetrahydro-1H-1-Lambda∼6∼-Thiophen-1,1-Dionehydrochlorid, Tech., Thermo Scientific™ >