Learn More
3-Aminoquinuklidindihydrochlorid 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10011520
3-Aminoquinuklidindihydrochlorid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10011520 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10011520
Marke: Thermo Scientific Acros 146150050
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 6530-09-2 | C7H14N2·2ClH | 199.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6530-09-2
Summenformel C7H14N2·2ClH
Molekulargewicht (g/mol) 199.12
MDL-Nummer MFCD00137395
InChI-Schlüssel STZHBULOYDCZET-UHFFFAOYNA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 321°C to 323°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Synonym 3-aminoquinuclidine dihydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-amine dihydrochloride, quinuclidine, 3-amino-, dihydrochloride, 3aminoquinuclidine dihydrochloride, quinuclidin-3-amine dihydrochloride, 1-aza-bicyclo 2.2.2 oct-3-ylamine dihydrochloride, 1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-amine, dihydrochloride, 3-amino-1-azabicyclo 2.2.2 octane dihydrochloride, quinuclidine-3-ylamine, chloride, chloride
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
SMILES C1CN2CCC1C(C2)N.Cl.Cl
IUPAC-Name 1-Azabicyclo[2.2.2]Octan-3-Amine;Dihydrochlorid
PubChem CID 197853
Formelmasse 199.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0302807 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number146150250,146150050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
3-Aminoquinuklidindihydrochlorid 98 %, Thermo Scientific Chemicals >