Learn More
3-Aminpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 462-08-8 | C5H6N2 | 94.12 g/mol
47.55 CHF - 438.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 462-08-8 |
---|---|
Summenformel | C5H6N2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 94.12 |
MDL-Nummer | MFCD00006400 |
InChI-Schlüssel | CUYKNJBYIJFRCU-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-aminopyridine, 3-pyridinamine, 3-pyridylamine, pyridin-3-ylamine, m-aminopyridine, amino-3 pyridine, pyridine, 3-amino, 3-amino pyridine, beta-aminopyridine, amino-3-pyridine |
PubChem CID | 10009 |
IUPAC-Name | Pyridin-3-Amin |
SMILES | NC1=CC=CN=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11420733
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13216.18 |
50 g |
47.55 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11430733
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13216.30 |
250 g |
N/A
|
N/A | ||||||
11410733
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13216.0B |
1000 g |
438.00 CHF
1000 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
3-Aminopyrodine is also used as an intermediate for agrochemicals, pharmaceuticals and colorants. These are involved in photosensitizer chemistry, luminescent materials, metal complex chemistry and liquid crystal. Aminopyridine is used as a monomer for polymerization. It is also used in the Production of cationic dyes and Apa amoxicillin sodium raw materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen3-Aminopyrodin wird auch als Zwischenprodukt für Agrochemikalien, Pharmazeutika und Farbstoffe verwendet. Diese sind an der Photosensibilisatorchemie, lumineszierenden Materialien, der Metallkomplexchemie und Flüssigkristall beteiligt. Aminopyridin wird als Monomer für die Polymerisation verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von kationischen Farbstoffen und Apa Amoxicillin-Natriumrohstoffen verwendet.
Löslichkeit
Es ist sowohl in Wasser als auch in Alkohol, Benzol, löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter normalen Bedingungen.
Chemische Identifikatoren
462-08-8 | |
94.12 | |
CUYKNJBYIJFRCU-UHFFFAOYSA-N | |
10009 | |
NC1=CC=CN=C1 |
C5H6N2 | |
MFCD00006400 | |
3-aminopyridine, 3-pyridinamine, 3-pyridylamine, pyridin-3-ylamine, m-aminopyridine, amino-3 pyridine, pyridine, 3-amino, 3-amino pyridine, beta-aminopyridine, amino-3-pyridine | |
Pyridin-3-Amin |
Spezifikation
3-Aminopyridine | |
58°C to 63°C | |
250°C to 252°C | |
Unpleasant | |
MFCD00006400 | |
105692 | |
14,473 | |
It is soluble in water as well as soluble in alcohol,benzene. | |
NC1=CC=CN=C1 | |
94.12 | |
94.12 |
462-08-8 | |
10 | |
88°C (190°F) | |
C5H6N2 | |
UN2671 | |
Hygroskopisch | |
3-aminopyridine, 3-pyridinamine, 3-pyridylamine, pyridin-3-ylamine, m-aminopyridine, amino-3 pyridine, pyridine, 3-amino, 3-amino pyridine, beta-aminopyridine, amino-3-pyridine | |
CUYKNJBYIJFRCU-UHFFFAOYSA-N | |
Pyridin-3-Amin | |
10009 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H311-H331-H315-H319-H335
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Giftig bei Hautkontakt.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P361-P363-P501c
Gehäuse H300-H311-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:AMINOPYRIDINE
missing translation for 'einecsNumber' : 207-322-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse US1650000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern