Learn More
3-Aminopropyltriethoxysilan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10684622
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Aminopropyltriethoxysilan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10684622 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10684622
Marke: Thermo Scientific Acros 151081000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 919-30-2 | C9H23NO3Si | 221.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 919-30-2
Summenformel C9H23NO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 221.37
MDL-Nummer MFCD00008207,MFCD01324904
InChI-Schlüssel WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopropyltriethoxysilane, 3-aminopropyl triethoxysilane, aptes, 3-triethoxysilyl propan-1-amine, 1-propanamine, 3-triethoxysilyl, silicone a-1100, silane 1100, 3-triethoxysilyl propylamine, propylamine, 3-triethoxysilyl, triethoxy 3-aminopropyl silane
PubChem CID 13521
IUPAC-Name 3-Triethoxysilylpropan-1-amin
SMILES CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminopropyltriethoxysilane
Schmelzpunkt -70.0°C
Dichte 0.9420g/mL
Siedepunkt 217.0°C
Flammpunkt 96°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2N(CH2)3Si(OC2H5)3
Brechungsindex 1.4200 to 1.4220
Menge 100 g
Beilstein 04,IV,4273
Relative Dichte 0.942
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in chloroform
Formelmasse 221.37
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Aminopropyltriethoxysilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
3-Aminopropyltriethoxysilan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >