Learn More
(3-Aminopropyl)Phosphonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals ™ Artikelnummer.: 10676714
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(3-Aminopropyl)Phosphonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. 10676714 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10676714
Marke: Thermo Scientific Acros 344940050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13138-33-5
Summenformel C3H10NO3P
Molekulargewicht (g/mol) 139.09
MDL-Nummer MFCD00008222
InChI-Schlüssel GSZQTIFGANBTNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopropyl phosphonic acid, aminopropylphosphonate, 3-aminopropylphosphonicacid, unii-vm92t06vpb, 3-amino-propyl-phosphonic acid, phosphonic acid, 3-aminopropyl, vm92t06vpb, 3-phosphonopropylamine, phosphate analogue, 8, pubchem10325Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 97587
IUPAC-Name 3-Aminopropylphosphonsäure
SMILES C(CN)CP(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Aminopropyl)phosphonic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 290.0°C to 294.0°C
Farbe Grün bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NH2(CH2)3P(O)(OH)2
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: insoluble in methanol and acetone
Formelmasse 139.09
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0409145 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number344940050,344940010
ChargennummerA0412957 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number344940050,344940010
ChargennummerA0416404 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number344940050,344940010
ChargennummerA0444775 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/08/2022 Catalog Number344940050,344940010
ChargennummerA0443176 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2022 Catalog Number344940050,344940010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (3-Aminopropyl)phosphonic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
(3-Aminopropyl)Phosphonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals ™ >