Learn More
3-Aminopropionitril, 98 %, stab. mit Kaliumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Aminopropionitrile is used for organic synthesis and as pharmaceutical intermediates. As an intermediate used in the manufacture of beta-alanine and pantothenic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Aminopropionitril wird für die organische Synthese und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Als Zwischenprodukt für die Herstellung von Beta-Alanin und Pantothensäure.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Es ist luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren und Wärme.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Aminopropionitrile |
Namenshinweis | stabilized with potassium carbonate |
Dichte | 0.952 |
Siedepunkt | 79°C to 81°C (16 mmHg) |
Geruch | Amine-like |
Strukturformel | H2NCH2CH2CN |
Brechungsindex | 1.4375 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2735 |
Beilstein | 1698848 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10252831 | Analysenzertifikat | 22/10/2024 | A13043.03,A13043.14,A13043.06 |
10252512 | Analysenzertifikat | 20/09/2024 | A13043.03,A13043.14,A13043.06 |
10242177 | Analysenzertifikat | 11/08/2022 | A13043.03,A13043.14,A13043.06 |
10183075 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A13043.03,A13043.14,A13043.06 |
10226348 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A13043.03,A13043.14,A13043.06 |