Learn More
3-Aminophenylboronsäurehydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 85006-23-1 | C6H9BClNO2 | 173.40 g/mol
77.40 CHF - 243.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 85006-23-1
Summenformel C6H9BClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 173.40
MDL-Nummer MFCD00191748
InChI-Schlüssel QBMHZZHJIBUPOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminophenyl boronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid hcl, m-aminophenylboronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid, hcl, 3-aminobenzeneboronic acid hydrochloride, boronic acid, 3-aminophenyl-, hydrochloride, pubchem1751, pubchem20396, timtec-bb sbb003816
PubChem CID 2763241
IUPAC-Name (3-Aminophenyl)borsäure;hydrochlorid
SMILES Cl.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10537410
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
435530010
1 g
77.40 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10027909
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
435530050
5 g
243.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
3-Aminophenylboronsäurehydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals