Learn More
3-Aminooxetan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15493768
Verfügbar ab: 04-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Aminooxetan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493768
500 mg, 500 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 15493768
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H57248.ME
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 21635-88-1 | C3H7NO | 73.095 g/mol
It is used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der Medizin verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich
Hinweise
Luftempfindlich. An einem kühlen und belüfteten Ort aufbewahren. Starke oxidierende Materialien und Hitze vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21635-88-1
Summenformel C3H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 73.095
MDL-Nummer MFCD08544363
InChI-Schlüssel OJEOJUQOECNDND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxetanamine, 3-aminooxetane, oxetan-3-ylamine, 3-oxetanamin, 3-amino-oxetane, oxetane-3-amine, oxetan-3-yl amine, pubchem20414, acmc-1cgamMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9833923
IUPAC-Name Oxetan-3-Amin
SMILES C1C(CO1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminooxetane
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.05 g/mL
Siedepunkt 99°C
Flammpunkt 24°C (75°F)
Menge 500 mg
UN-Nummer UN1993
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water
Formelmasse 73.09
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM16F068 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH57248.MD,H57248.ME
ChargennummerC04Z010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH57248.MD,H57248.ME
ChargennummerG25Y007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH57248.MD,H57248.ME
Name des Produkts
3-Aminooxetan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >