Learn More
3-Aminobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11365269
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Aminobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365269
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11365269
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19540.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 99-05-8 | C7H7NO2 | 137.138 g/mol
It finds its application as crystalline Intermediate for azo dyes, pharmaceuticals, and X-ray contrast media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Findet seine Anwendung als kristallines Zwischenprodukt für Azofarbstoffe, Pharmazeutika und Röntgenkontrastmedien.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 5.9 g/l. Die Löslichkeit in heißem Methanol ist nahezu transparent.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-05-8
Summenformel C7H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 137.138
MDL-Nummer MFCD00007795
InChI-Schlüssel XFDUHJPVQKIXHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-aminobenzoic acid, m-carboxyaniline, benzoic acid, 3-amino, 3-carboxyaniline, maba, benzoic acid, m-amino, aniline-3-carboxylic acid, meta-aminobenzoic acid, m-aminobenzoesaeure, unii-g2x3b3o37uMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7419
ChEBI CHEBI:42682
IUPAC-Name 3-Aminobenzoesäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminobenzoic acid
Schmelzpunkt 172°C to 179°C
Dichte 1.51
Flammpunkt 150°C (302°F)
Menge 100 g
Beilstein 471603
Merck Index 14,421
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C 5.9g/L. Solubility in hot methanol is almost transparent.
Formelmasse 137.14
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10225614 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA19540.22,A19540.36,A19540.0E
Chargennummer10137206 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA19540.22,A19540.36,A19540.0E
Chargennummer10225614 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA19540.22,A19540.36,A19540.0E
Chargennummer10010468 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA19540.22,A19540.36,A19540.0E
Chargennummer10149089 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA19540.22,A19540.36,A19540.0E
Name des Produkts
3-Aminobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >