Learn More
3-Aminobenzenboronsäure-Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11403717
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Aminobenzenboronsäure-Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403717
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11403717
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18189.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 206658-89-1 | C6H10BNO3 | 154.96 g/mol
It is employed as a reagent in the preparation of Suzuki-Miyaura cross-coupling, used for Gram-positive ant virulence drugs and inhibitors of Streptococcus agalactiae Stk1, regioisomer of Zaleplon (a sedative), amphiphilic random glycopolymer, which self-assemble to form nanoparticles, with potential as a glucose-sensitive matrix, chemomechanical polymer that expands and contracts in blood plasma with high glucose selectivity. Aminophenylboronic Acid is also used as a reagent in the preparation of nonbenzodiazepine hypnotic agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Reagenz bei der Vorbereitung der Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplungsreaktion genutzt, verwendet für grampositive Antivirulenzmedikamente und Hemmer von Streptococcus agalactiae Stk1, Regioisomer von Zaleplon (ein Sedativum), amphiphiles Glycopolymer mit zufälliger Verteilung, das sich selbst zu Nanopartikeln zusammensetzt, mit Potenzial als Glucose-empfindliche Matrix, chemomechanisches Polymer, das sich im Blutplasma mit hoher Glucose-Selektivität expandiert und kontrahiert. Aminophenylboronsäure wird auch als Reagenz bei der Herstellung von Benzodiazepin-freien Hypnotika verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol.
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Von Oxidationsmitteln, Luft, Wasser/Feuchtigkeit fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 206658-89-1
Summenformel C6H10BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 154.96
MDL-Nummer MFCD00149554
InChI-Schlüssel XAEOVQODHLLNKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminophenylboronic acid monohydrate, 3-aminophenyl boronic acid hydrate, 3-aminophenylboronic acid hydrate, 3-aminobenzeneboronic acid monohydrate, m-aminophenylboronic acid hydrate, boronic acid, 3-aminophenyl-, monohydrate, 3-aminobenzeneboronic acid hydrate, pubchem4016, acmc-1cfgg, 3-boronoaniline monohydrate
PubChem CID 14389423
IUPAC-Name (3-Aminophenyl)boronsäure;hydrat
SMILES O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminobenzeneboronic acid monohydrate
Schmelzpunkt 93°C to 97°C
Menge 5 g
Beilstein 2936342
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO and methanol.
Formelmasse 154.96 (136.95 Anhydrous)
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
3-Aminobenzenboronsäure-Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >