Learn More
3-Aminobenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Aminobenzeneboronic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate. It is a boronic acid with potential use for biochemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Aminobenzenboronsäure wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet. Es handelt sich um eine Boronsäure, die für biochemische Forschung verwendet werden kann.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise mischbar).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Aminobenzeneboronic acid |
Schmelzpunkt | 138°C to 143°C |
Menge | 25 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (partly miscible). |
Formelmasse | 136.95 |
Reinheit (%) | 98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
W17K003 | Analysenzertifikat | 30/09/2024 | H52909.03,H52909.14,H52909.06 |
U05K033 | Analysenzertifikat | 16/08/2024 | H52909.03,H52909.14,H52909.06 |
Y15I011 | Analysenzertifikat | 29/11/2022 | H52909.03,H52909.14,H52909.06 |
S24I052 | Analysenzertifikat | 04/07/2022 | H52909.03,H52909.14,H52909.06 |
U05G021 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | H52909.03,H52909.14,H52909.06 |