Learn More
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11490613
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490613
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11490613
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12701.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1572-10-7
Summenformel C9H9N3
Molekulargewicht (g/mol) 159.192
MDL-Nummer MFCD00191749
InChI-Schlüssel PWSZRRFDVPMZGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 3-amino-5-phenylpyrazole, 5-amino-3-phenylpyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 5-phenyl, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, pyrazole, 5-amino-3-phenyl, 3-amino-5-phenyl-1h-pyrazole, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-phenyl, 5-phenyl-1h-pyrazol-3-ylamine
PubChem CID 136655
IUPAC-Name 5-Phenyl-1H-Pyrazol-3-Amin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 124°C to 128°C
Menge 25 g
Beilstein 4947
Formelmasse 159.19
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10248866 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2023 Catalog NumberA12701.06,A12701.14
Chargennummer10202596 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12701.06,A12701.14
Chargennummer10178642 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12701.06,A12701.14
Chargennummer10200918 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12701.06,A12701.14
ChargennummerI3850B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12701.06,A12701.14
Name des Produkts
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >