Learn More
3-Amino-4-cyanpyridin, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15425287
3-Amino-4-cyanpyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15425287
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15425287
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32550.MD
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78790-79-1
Summenformel C6H5N3
Molekulargewicht (g/mol) 119.13
MDL-Nummer MFCD04035596
InChI-Schlüssel PEZNQSQPDQLHPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-cyanopyridine, 3-aminoisonicotinonitrile, 3-amino-isonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, 3-amino, pubchem9759, 3-amino4-cyanopyridine, acmc-209pfc, 3-amino-4-cyano-pyridine, 3-aminopyridine4-carbonitrile, ksc497q6t
PubChem CID 10678219
IUPAC-Name 3-Aminopyridin-4-Carbonitril
SMILES NC1=C(C=CN=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-cyanopyridine
Schmelzpunkt 135°C to 138°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 119.13
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10158557 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number
Chargennummer10166872 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Chargennummer10158551 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-Amino-4-cyanpyridin, 97 %, Thermo Scientific™ >