Learn More
3-Amino-4-brom-5-phenyl-1H-pyrazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11473324
Verfügbar ab: 25-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Amino-4-brom-5-phenyl-1H-pyrazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473324
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11473324
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10621.06
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2845-78-5 | C9H8BrN3 | 238.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2845-78-5
Summenformel C9H8BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 238.09
MDL-Nummer MFCD00082666
InChI-Schlüssel QTNVXMOPTHGCII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 3-amino-4-bromo-5-phenylpyrazole, 4-bromo-5-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-5-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine,4-bromo-5-phenyl, acmc-20amn3, maybridge1_004579, 4-bromo-3-phenylpyrazole-5-ylamine, 4-bromo-5-phenylpyrazole-3-ylamine, 4-bromo-3-phenyl-1h-pyrazole-5-amineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 594319
IUPAC-Name 4-Brom-5-Phenyl-1H-Pyrazol-3-Amin
SMILES NC1=NNC(=C1Br)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 111°C to 117°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Formelmasse 238.09
Reinheit (%) 96%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerG1969A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/09/2023 Catalog NumberA10621.06,A10621.03
ChargennummerG1969A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10621.06,A10621.03
Name des Produkts
3-Amino-4-brom-5-phenyl-1H-pyrazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >