Learn More
3-Amino-4,6-dimethylisoxazol-[5,4-b]-pyridin, 95 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11494570
3-Amino-4,6-dimethylisoxazol-[5,4-b]-pyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11494570
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11494570
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50122.MD
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 916792-12-6
Summenformel C8H9N3O
Molekulargewicht (g/mol) 163.18
MDL-Nummer MFCD08060940
InChI-Schlüssel DYMSNXTUZQZFSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dimethylisoxazolo 5,4-b pyridin-3-ylamine, 4,6-dimethylisoxazolo 5,4-b pyridin-3-amine, 3-amino-4,6-dimethylisoxazolo 5,4-b pyridine, 4,6-dimethyl-1,2 oxazolo 5,4-b pyridin-3-amine, 4,6-dimethyl 1,2 oxazolo 5,4-b pyridin-3-amine, 4,6-dimethylisoxazolo 5,4-b pyridine-3-ylamine, acmc-20ana9
PubChem CID 24208795
IUPAC-Name 4,6-Dimethyl-[1,2]Oxazolo[5,4-b]Pyridin-3-Amin
SMILES CC1=CC(C)=C2C(N)=NOC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4,6-dimethylisoxazolo[5,4-b]pyridine
Menge 250 mg
Formelmasse 163.18
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerI19Q26 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-Amino-4,6-dimethylisoxazol-[5,4-b]-pyridin, 95 %, Thermo Scientific™ >