Learn More
3-Amino-2,2,5,5-Tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10229550
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Amino-2,2,5,5-Tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10229550 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 mg, Glasflasche, 500 Milligramm
Click to view available options
Menge:
500 mg
2 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 10229550
Marke: Thermo Scientific Acros 401105000
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 34272-83-8 | C8H17N2O | 157.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34272-83-8
Summenformel C8H17N2O
Molekulargewicht (g/mol) 157.24
MDL-Nummer MFCD00046088
InChI-Schlüssel USGBLEMQARVRDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3s-1-hydroxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-3-aminium
PubChem CID 558590
IUPAC-Name 1-Hydroxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-3-amin
SMILES CC1(CC(C(N1O)(C)C)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 45.0°C
Farbe Orange
Siedepunkt 75.0°C to 80.0°C (1.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Formelmasse 157.24
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Hygroskopische Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0459030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number401105000,401100020
ChargennummerA0459030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2024 Catalog Number401105000,401100020
ChargennummerA0403310 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2022 Catalog Number401105000,401100020
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
3-Amino-2,2,5,5-Tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy 99 %, Thermo Scientific Chemicals >