Learn More
3-Acetylcumarin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11414204
Verfügbar ab: 28-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Acetylcumarin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414204
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11414204
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12532.06
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 3949-36-8 | C11H8O3 | 188.182 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3949-36-8
Summenformel C11H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 188.182
MDL-Nummer MFCD00006853
InChI-Schlüssel CSPIFKKOBWYOEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylcoumarin, 3-acetyl-2h-chromen-2-one, coumarin, 3-acetyl, 2h-1-benzopyran-2-one, 3-acetyl, 3-acetyl-2-oxochromene, 3-acetylcoumarine, pubchem8664, maybridge1_000885, prestwick0_000891, prestwick1_000891
PubChem CID 77553
IUPAC-Name 3-Acetylchromen-2-on
SMILES CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2OC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetylcoumarin
Schmelzpunkt 119°C to 124°C
Menge 5 g
Beilstein 143498
Formelmasse 188.18
Reinheit (%) ≥98%
Name des Produkts
3-Acetylcumarin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >