Learn More
3-Acetamidobenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11430308
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Acetamidobenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430308
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11430308
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23833.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78887-39-5
Summenformel C8H10BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 178.982
MDL-Nummer MFCD00236013
InChI-Schlüssel IBTSWKLSEOGJGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylaminophenylboronic acid, 3-acetamidophenyl boronic acid, 3-acetamidobenzeneboronic acid, 3-acetylaminophenyl boronic acid, m-acetamidophenylboronic acid, boronic acid, 3-acetylamino phenyl, n-3-dihydroxyboranyl phenyl acetamide, 3-acetylamino phenylboronic acid
PubChem CID 157274
IUPAC-Name (3-acetamidophenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)NC(=O)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetamidobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼263°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 3278316
Formelmasse 178.98
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
3-Acetamidobenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >