Learn More
3,6-Dihydro-2 H-thiopyran-4 -yl Trifluormethansulfonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11975761
3,6-Dihydro-2 H-thiopyran-4 -yl Trifluormethansulfonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4380088 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 11975761
Marke: Thermo Scientific Acros 439750010
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 181180-42-7
Summenformel C6H7F3O3S2
Molekulargewicht (g/mol) 248.24
InChI-Schlüssel ZMDCEXLCDOPKGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-6h-thiopyran, 2,3dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-6h-thiopyran, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yltrifluoromethanesulfonate, trifluoro-methanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl ester, trifluoromethanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl ester, methanesulfonic acid, trifluoro-, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl ester
PubChem CID 22625751
IUPAC-Name 3,6-Dihydro-2H-thiopyran-4-yl-trifluormethansulfonat
SMILES C1CSCC=C1OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,6-Dihydro-2H-thiopyran-4-yl trifluoromethanesulfonate
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 248.24
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer338126 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Artikelnummer439750010
ChargennummerG03M26 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Artikelnummer439750010
ChargennummerD18M21 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Artikelnummer439750010
ChargennummerL06L12 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Artikelnummer439750010
ChargennummerG12L05 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Artikelnummer439750010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,6-Dihydro-2H-thiopyran-4-yl trifluoromethanesulfonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
3,6-Dihydro-2 H-thiopyran-4 -yl Trifluormethansulfonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >