Learn More
3,5-Dinitrosalicylaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11444367
Zum Warenkorb hinzufügen
3,5-Dinitrosalicylaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444367
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11444367
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20424.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
It is used to produce 3-(2-hydroxy-3,5-dinitro-phenyl)-propenal with acetaldehyde. 3,5-Dinitrosalicylaldehyde has been used in the preparation of salicyldimine ligand via Schiff base condensation with allyl-substituted aniline, 3-hydroxycoumarins2, chromogenic proteinase substrates and ruthenium(II) chiral Schiff base complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird zur Herstellung von 3-(2-Hydroxy-3,5-dinitrophenyl)-propenal mit Acetaldehyd verwendet. 3,5-Dinitrosalicylaldehyd wird bei der Herstellung eines Salicyldiminliganden durch Kondensation von Schiffschen Basen mit Allyl-substituiertem Anilin, 3-Hydroxycoumarinen2, chromogenen Proteinase-Substraten und chiralen Ruthenium(II)-Komplexen von Schiffschen Basen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, 0.6 g/100 ml (18 °C).
Hinweise
Luftempfindlich. Vor Oxidationsmitteln und Luft geschützt aufbewahren. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2460-59-5
Summenformel C7H3N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 211.11
MDL-Nummer MFCD00007103
InChI-Schlüssel FLJXIBHYDIMYRS-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 75571
IUPAC-Name 2-Formyl-4,6-dinitrobenzol-1-olat
SMILES [O-]C1=C(C=O)C=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dinitrosalicylaldehyde
Schmelzpunkt 71°C to 74°C
Menge 5 g
Beilstein 1121900
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Synonym 3,5-dinitrosalicylaldehyde, 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzaldehyde, 3,5-dinitro-2-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3,5-dinitro, acmc-20anby, 2-hydroxy-3,5-dinitro-benzaldehyde, 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzaldehyde #, benzaldehyde,2-hydroxy-3,5-dinitro
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,0.6g/100 mL (18°C).
Formelmasse 212.12
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253745 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberB20424.06,B20424.03
Chargennummer10244251 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2022 Catalog NumberB20424.06,B20424.03
Chargennummer10238519 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberB20424.06,B20424.03
Chargennummer10223036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB20424.06,B20424.03
Chargennummer10218254 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB20424.06,B20424.03
Name des Produkts
3,5-Dinitrosalicylaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >